Learn More
Dichlorométhane, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥99,9 % (CPG)
285.07€ - 409.15€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15603740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
285.07€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15693730
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32222-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
409.15€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
Reag. ISO | |
Incolore | |
1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C | |
0.22 | |
n20/D 1.4235 to 1.4245 | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
UN1593 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99.9% (GC) |
-97°C | |
75-09-2 | |
Liquid | |
39.8°C to 40°C | |
1223°F | |
0 to 0.001% | |
Free acid: ≤0.001% (as HCl) | |
6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C) | |
1730800 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : 6,1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™