Learn More
Dichlorométhane, pour HPLC, stabilisé au méthanol, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Spécification
Spécification
Point de fusion | -97°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 39°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 84.93g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichlorométhane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.