Learn More
Dichlorométhane, qualité HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11398177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022917.AK |
250 mL |
34.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11378177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022917.K2 |
1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
11388177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022917.K2 |
1 L |
75.67€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15416065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022917.M1 |
4 x 1 L |
235.17€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11308187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022917.K7 |
4 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Dichloromethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
Incolore | |
1.325 | |
Sweet | |
1.4244 | |
MFCD00000881 | |
1730800 | |
Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water. | |
ClCCl | |
84.93 | |
HPLC |
75-09-2 | |
Colorless liquid | |
39°C to 40°C | |
Liquide | |
CH2Cl2 | |
475 hPa (356mm Hg) at 20°C | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
84.93 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H336-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dichloromethane