Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,8 atome% D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10638411
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
SMILES C(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom% D
Densité 1,3600 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4218
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 10g
Point de fusion -97.0°C
Point d’ébullition 40.0°C
Formule linéaire CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane-d2
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Dichloro(2H2)methane, Methylene chloride