Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1665-00-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Numéro MDL | MFCD00000882 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N |
Synonyme | dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d |
CID PubChem | 160586 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002260
|
Thermo Scientific Acros
176110050 |
5 ml | Flacon en verre |
119.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16348186
|
Thermo Scientific Acros
176110100 |
10 ml | Flacon en verre |
196.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10134290
|
Thermo Scientific Acros
176110250 |
25 ml | Flacon en verre |
389.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16358186
|
Thermo Scientific Acros
176110500 |
50 ml | Flacon en verre |
665.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
1665-00-5 | |
MFCD00000882 | |
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d |
CH2Cl2 | |
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N | |
160586 |
Spécification
Dichloromethane-d2 | |
Incolore | |
1,3600 g/ml | |
1.4218 | |
1665-00-5 | |
40.0°C | |
CD2Cl2 | |
01, IV, 39 | |
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N | |
dichloro(dideutério)méthane | |
160586 | |
RMN |
Liquide | |
99.6+ atom % D | |
99,60% min | |
0,04% max. (coulométrique) | |
-97.0°C | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000882 | |
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d | |
C(Cl)Cl | |
86.939 | |
86.95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Susceptible de provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-776-0
RUO – Research Use Only