Learn More
Dichlorométhane-d2, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11374418
Dichlorométhane-d2, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374418
10 Ea.
Click to view available options
Quantité:
10 Ea.
2 Ea.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11374418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042335.KV
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Agit comme solvant dans la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Numéro MDL MFCD00000882
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Densité 1.35
Conditionnement Ampoules prédécoupées, 0,75ml/ampoule
Quantité 10 Ea.
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Poids de la formule 86.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide, en ampoules prélimées, 0,75 ml/ampoule
Nom du produit
Dichlorométhane-d2, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals >