Learn More
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™
Produit filtré à l’aide d’un filtre de 0,2 μm
43.55€ - 448.41€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15664540
|
Honeywell-Chromasolv
34856-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15674540
|
Honeywell-Chromasolv
34856-1L |
1 L |
69.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684540
|
Honeywell-Chromasolv
34856-2.5L |
2.5 L |
134.02€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614550
|
Honeywell-Chromasolv
34856-6X1L |
6 x 1 L |
322.89€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15694540
|
Honeywell-Chromasolv
34856-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
448.41€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identificatori chimici
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichloromethane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Specifica
Dichloromethane | |
for HPLC, contains amylene as stabilizer | |
1.325g/mL at 25°C | |
n20/D 1.424 | |
CH2Cl2 | |
6.83 psi (20°C) | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99.8% |
-97°C | |
75-09-2 | |
39.8°C to 40°C | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
1730800 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
6344 | |
84.93g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Sicurezza e movimentazione
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Dichloromethane
Avvertenza
- Attention
Categoria di pericolo
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Consigli di prudenza
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™