Learn More
Dichloromethane, ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
Point de fusion | -97°C (literature) |
Note relative au nom | ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5% |
% min. CAS | ≥99.0000% |
% max. CAS | ≥99.0000% |
Densité | 1.325 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 39°C to 41°C |
Quantité | 4 L |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH2Cl2 |