Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, pour l’analyse des résidus, pour anal. des hydrocarb. polyarom., stab. à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
76.38€ - 413.06€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10652382
|
Thermo Scientific
326760010 |
1 L | Flacon en verre |
76.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10662382
|
Thermo Scientific
326760025 |
2.5 L | Flacon en verre |
144.24€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904471
|
Thermo Scientific Acros
326760100 |
10 L | Tambour métallique |
413.06€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidusIdentifiants chimiques
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm | |
0.001% max. (HCl) | |
1.3250g/mL | |
99.9% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99.9% |
-97.0°C | |
75-09-2, 513-35-9 | |
Clear liquid | |
39.0°C to 40.0°C | |
0.0005% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
0.02% max. (Coulometric) | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93 | |
Analyse de résidus |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Susceptible de provoquer le cancer.Peut provoquer somnolence ou vertiges.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avertissement