Learn More
Dichlorométhane, 99,9+ %, pour la synthèse des nucléotides et des peptides, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
50.30€ - 97.45€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10520531
|
Fisher Chemical
D/1858/15 |
1 L | Flacon en verre ambré | N/A | ||||||
10530531
|
Fisher Chemical
D/1858/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré | N/A | ||||||
10468400
|
Fisher Chemical
D/1858/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCl |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
dichloromethane |
Spécification
-97°C | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00000881 | |
0.43 mPaS at 20°C | |
ClCCl | |
84.93 |
75-09-2 | |
39°C | |
CH2Cl2 | |
350mbar at 20°C | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
84.93g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, 99,9+ %, pour la synthèse des nucléotides et des peptides, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical