Learn More
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, 97 % (poids sec), teneur en eau <3 %, Thermo Scientific Chemicals
29.25€ - 72.06€
Identifiants chimiques
CAS 2893-78-9
Formule moléculaire C3HCl2N3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 220.949
Numéro MDL MFCD00006036
Clé InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
CID PubChem 86657659
Nom IUPAC 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314519
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23504.14
25 g
29.25€
25g
11405517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23504.22
100 g
43.22€
100g
11415517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23504.36
500 g
72.06€
500g
Description
Description
Sodium dichloroisocyanurate can be used as a reagent for N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters. It is also a reagent for chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a detecting tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichloroisocyanurate de sodium peut être utilisé comme réactif pour la déhydrochloration et la monochloration de N des esters aminés, la synthèse d’additifs de polyuréthane antimicrobien pour contrôler le biofilm. Il est utilisé comme désinfectant d’urgence dans l’eau potable, agent nettoyant largement utilisé. C’est également un réactif de chloration pour détecter l’ammonium par formation de bandes zébrées colorées dans un tube détecteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
2893-78-9
220.949
UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
86657659
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
C3HCl2N3NaO3
MFCD00006036
sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
Spécification
Dichloroisocyanuric acid sodium salt
∼250°C (decomposition)
(Poids sec), eau < 3 %
MFCD00006036
4056155
sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione ; sodium
86657659
97%
2893-78-9
Chlorine-like
C3HCl2N3NaO3
UN2465
Moisture sensitive
Soluble in water.
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
220.949
219.95
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H302-H319-H335
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, SELS
missing translation for 'einecsNumber' : 220-767-7
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ1900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante