Learn More
Diméthyldichlorosilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 95.50€
Identifiants chimiques
CAS | 75-78-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6Cl2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.055 |
Numéro MDL | MFCD00000491 |
Clé InChI | LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane |
CID PubChem | 6398 |
Nom IUPAC | dichloro(diméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.22 |
100 g |
43.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.36 |
500 g |
59.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.0B |
1000 g |
95.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorodiméthylsilane est utilisé pour la préparation d’un siloxane lié à la résine avec des alcools tertiaires et comme réactif pour la synthèse de catalyseurs de polymérisation ansa-mettallocène optiquement actifs. Il agit comme précurseur des composés du silicone et du polysilane. Il est également utilisé dans le revêtement en verre pour le protéger contre les micro particules. Il est impliqué dans la préparation du siloxane lié à la résine avec une réactivité envers les alcools tertiaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools, les amines et les bases fortes.
Identifiants chimiques
75-78-5 | |
129.055 | |
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
6398 | |
C[Si](C)(Cl)Cl |
C2H6Cl2Si | |
MFCD00000491 | |
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane | |
dichloro(diméthyl)silane |
Spécification
70°C to 71°C | |
∼-76°C | |
C2H6Cl2Si | |
MFCD00000491 | |
605287 | |
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane | |
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro(diméthyl)silane | |
6398 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Dichlorodimethylsilane | |
75-78-5 | |
(CH3)2SiCl2 | |
UN1162 | |
−5°C (23°F) | |
Immiscible with water. | |
C[Si](C)(Cl)Cl | |
129.055 | |
129.06 | |
1.4045 | |
1.068 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIMÉTHYLDICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-901-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only