Learn More
Chlorure de dichloroacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.90€ - 86.70€
Identifiants chimiques
CAS | 79-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HCl3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.379 |
Numéro MDL | MFCD00000840 |
Clé InChI | FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove |
CID PubChem | 6593 |
ChEBI | CHEBI:34688 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2,2-dichloroacétyle |
SMILES | C(C(=O)Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22296.22 |
100 g |
28.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22296.36 |
500 g |
86.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-36-7 | |
147.379 | |
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N | |
6593 | |
Chlorure de 2,2-dichloroacétyle |
C2HCl3O | |
MFCD00000840 | |
dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove | |
CHEBI:34688 | |
C(C(=O)Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Dichloroacetyl chloride | |
1.532 | |
None | |
1.462 | |
UN1765 | |
14,3053 | |
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2,2-dichloroacétyle | |
6593 | |
147.39 |
79-36-7 | |
107°C to 108°C | |
C2HCl3O | |
MFCD00000840 | |
Moisture sensitive | |
dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove | |
C(C(=O)Cl)(Cl)Cl | |
147.379 | |
CHEBI:34688 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE DICHLOROACÉTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-199-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AO6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only