Learn More
Dichloro[1,1’-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocène]palladium(II), Pd 16,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Réactions de couplage, couplages de Suzuki
Identifiants chimiques
CAS 95408-45-0
Formule moléculaire C26H44Cl2FeP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 651.75
Numéro MDL MFCD08064219
Clé InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)
Nom IUPAC Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
SMILES [Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
Spécification
Identifiants chimiques
95408-45-0
651.75
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
C26H44Cl2FeP2Pd
MFCD08064219
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C
Spécification
Dichloro[1,1'-bis (di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium (II)
Rouge
MFCD08064219
Soluble in dichloromethane and chloroform. Partially soluble in acetone,alcohols,tertrahydrofuran and dioxane.
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C
651.75
Pd 16,3%
95408-45-0
C26H44Cl2FeP2Pd
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
651.77
Cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' :
  • Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon