Learn More
Dichlorure de dibutylgermanium, 98 %, Thermo Scientific™
56.80€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4593-81-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18Cl2Ge |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.73 |
Numéro MDL | MFCD00013590 |
Clé InChI | VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 |
CID PubChem | 20723 |
Nom IUPAC | dibutyle(dichloro)germane |
SMILES | CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10528483
|
Thermo Scientific Acros
381110010 |
1 g | Flacon en verre |
56.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10433073
|
Thermo Scientific Acros
381110050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
Description
Identifiants chimiques
4593-81-1 | |
257.73 | |
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N | |
20723 | |
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl |
C8H18Cl2Ge | |
MFCD00013590 | |
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 | |
dibutyle(dichloro)germane |
Spécification
Dibutylgermanium dichloride | |
Incolore | |
242°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3CH2CH2CH2)2Ge(Cl)2 | |
MFCD00013590 | |
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 | |
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl | |
257.73 | |
257.73 | |
Liquide |
4593-81-1 | |
1.2080g/mL | |
Authentique | |
C8H18Cl2Ge | |
1.4720 to 1.474 | |
1.208 | |
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N | |
dibutyle(dichloro)germane | |
20723 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-986-9
- Dibutylgermanium dichloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only