Learn More
Dibromométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 74-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.83 |
Numéro MDL | MFCD00000168 |
Clé InChI | FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 |
CID PubChem | 3024 |
ChEBI | CHEBI:47077 |
Nom IUPAC | Dibromométhane |
SMILES | C(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10615532
|
Thermo Scientific Acros
112831000 |
100 mL | Flacon en verre |
40.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224570
|
Thermo Scientific Acros
112835000 |
500 mL | Flacon en verre |
103.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10124523
|
Thermo Scientific Acros
112830010 |
1 L | Flacon en verre |
156.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984481
|
Thermo Scientific Acros
112830025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
310.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
74-95-3 | |
173.83 | |
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N | |
3024 | |
Dibromométhane |
CH2Br2 | |
MFCD00000168 | |
methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 | |
CHEBI:47077 | |
C(Br)Br |
Spécification
Dibromomethane | |
74-95-3 | |
Incolore à marron | |
96.0°C to 98.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH2Br2 | |
MFCD00000168 | |
11,337; 12,322; 16,393 | |
2.47 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform | |
C(Br)Br | |
173.83 | |
CHEBI:47077 | |
99% |
99% | |
-52.0°C | |
2.4700g/mL | |
Authentique | |
CH2Br2 | |
1.5400 to 1.5420 | |
01,67 | |
15,6133 | |
methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068 | |
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N | |
Dibromométhane | |
3024 | |
173.83 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-824-2
missing translation for 'rtecsNumber' : PA7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dibromomethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.
RUO – Research Use Only