Learn More
Dibromochlorométhane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428776
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il fournit du bromochlorocarbène dans des conditions de transfert de phase.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Conservez-le à l’écart de la lumière, de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-48-1
Formule moléculaire CHBr2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 208.277
Numéro MDL MFCD00000820
Clé InChI GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
CID PubChem 31296
ChEBI CHEBI:34627
Nom IUPAC dibromo(chloro)méthane
SMILES C(Cl)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromochloromethane
Point de fusion -22°C
Densité 2.42
Point d’ébullition 115°C to 118°C
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 25 g
Beilstein 1731046
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,2135
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 208.28
Pourcentage de pureté 98%