Learn More
Dibromoacétonitrile, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS | 3252-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HBr2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.845 |
Numéro MDL | MFCD00001856 |
Clé InChI | NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940 |
CID PubChem | 18617 |
ChEBI | CHEBI:82445 |
Nom IUPAC | 2,2-dibromoacétonitrile |
SMILES | C(#N)C(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.06 |
5 g |
28.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.14 |
25 g |
68.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16994.22 |
100 g |
233.16€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3252-43-5 | |
198.845 | |
NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N | |
18617 | |
2,2-dibromoacétonitrile |
C2HBr2N | |
MFCD00001856 | |
dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940 | |
CHEBI:82445 | |
C(#N)C(Br)Br |
Spécification
Dibromoacetonitrile | |
2.296 | |
56°C (133°F) | |
C2HBr2N | |
1.542 | |
UN3286 | |
Light sensitive | |
NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-dibromoacétonitrile | |
18617 | |
198.84 |
3252-43-5 | |
67°C to 69°C (24 mmHg) | |
Pungent, Makes Eyes Water | |
Br2CHCN | |
MFCD00001856 | |
1739037 | |
dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940 | |
C(#N)C(Br)Br | |
198.845 | |
CHEBI:82445 | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312+H332-H315-H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-843-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL8450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante