Learn More
Acide dibenzothiophène-2-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
29.70€ - 343.00€
Identifiants chimiques
CAS 668983-97-9
Formule moléculaire C12H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 228.072
Numéro MDL MFCD01318982
Clé InChI CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
CID PubChem 2794660
Nom IUPAC Acide dibenzothiophène-2-ylboronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15482189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64816.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15462189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64816.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15472189
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64816.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
668983-97-9
228.072
CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
2794660
B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
C12H9BO2S
MFCD01318982
dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
Acide dibenzothiophène-2-ylboronique
Spécification
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Blanc
MFCD01318982
dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
228.072
228.07
Poudre
668983-97-9
C12H9BO2S
15124
CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Acide dibenzothiophène-2-ylboronique
2794660
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C