Learn More
Diaza-18-couronne-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10432441
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23978-55-4
Formule moléculaire C12H28N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.37
Numéro MDL MFCD00005112
Clé InChI NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonyme kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
CID PubChem 72805
Nom IUPAC 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diium
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaza-18-crown-6
Note relative au nom 98%
Point de fusion 111°C to 115°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Poids de la formule 262.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline brillante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diaza-18-crown-6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.