Learn More
Diaza-18-couronne-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Diaza-18-crown-6 |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | 111°C to 115°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 100 mg |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone |
Poids de la formule | 262.34 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Diaza-18-crown-6
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.