Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Diamant antistatiques
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée Diamant antistatiques Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
67.10€ - 69.40€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Flat |
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Diamant |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15718197
|
Fisherbrand™
HS1425AF |
Blanc |
69.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15728197
|
Fisherbrand™
HS1426AF |
Noir |
67.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
- Fond plat large pour résister au basculement
- 2 couleurs
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Antistatiques.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
- 500/boîte
- Jetable
Spécification
Not Autoclavable | |
Jetable | |
Diamant | |
Nacelle de pesée | |
14°F to 158°F | |
2.8 in. | |
1.8 in. | |
14 mm |
Flat | |
Polystyrène | |
Non-sterile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
-10°C to +70°C | |
71 mm | |
46 mm | |
0.6 in. |