Learn More
Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure à membrane de dialyse CE biologique (1 mètre)
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique que celles en RC standard
Marque: Spectrum™ 131492T
Includes:
- 1 m de tubulure en CE Biotech dans 0,05 % d’azoture de sodium
- Deux bouchons de tubulure universels
- Cinq aiguilles d’ouverture
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique que celles en RC standard
Les kits sont parfaits pour comparer les performances de seuil de rétention des molécules de la membrane afin d’optimiser la séparation ou la purification. Fournit une longueur de 1 m de tubulure à membrane en CE de qualité Biotech, une paire de bouchons de tubulure universels et 5 aiguilles pour l’ouverture de la tubulure à membrane. La tubulure est emballée humide dans un conservateur d’azoture de sodium à 0,05 % qui se rince facilement à l’eau.
- Porosité contrôlée de façon rigoureuse pour de meilleures sélectivité et séparations que pour la RC de qualité standard
- Ultrapure, pas de métaux lourds ou d’impuretés de sulfure
- Faible liaison protéique
- Aucune élimination de glycérine, aucun nettoyage ou prétraitement n’est nécessaire
Spécification
1 000 kd | |
20 mm | |
3,1 ml/cm vol./longueur | |
1 m de tubulure/kit |