Learn More
Diallylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.16 |
Numéro MDL | MFCD00008642 |
Clé InChI | DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine |
CID PubChem | 31279 |
Nom IUPAC | N-prop-2-énylprop-2-én-1-amine |
SMILES | C=CCNCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10510551
|
Thermo Scientific Acros
112042500 |
250 mL |
44.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15760789
|
Thermo Scientific Acros
112040010 |
1 L |
130.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-02-7 | |
97.16 | |
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N | |
31279 | |
C=CCNCC=C |
C6H11N | |
MFCD00008642 | |
diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine | |
N-prop-2-énylprop-2-én-1-amine |
Spécification
Diallylamine | |
124-02-7 | |
Incolore à jaune | |
110.0°C to 112.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
(H2C=CHCH2)2NH | |
MFCD00008642 | |
15, 2974 | |
diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine | |
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N | |
N-prop-2-énylprop-2-én-1-amine | |
31279 | |
97% |
97% | |
-88.0°C | |
0.7890g/mL | |
7°C | |
97% | |
C6H11N | |
1.4395 to 1.4415 | |
04, 208 | |
0.789 | |
Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol | |
C=CCNCC=C | |
97.16 | |
97.16 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is desig
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-671-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UC6650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Diallylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.