Learn More
Buerkle™ Pelle de chimie
Pelle pour liquides agressifs, fournie avec une poignée forte, entièrement en polypropylène.
Marque: Buerkle™ 5353-0250
77.07 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tige de support robuste
- Longueur de la poignée : 1 m
- Sans pièce métallique
- En PP
Spécification
Cuillère de chimie | |
Poignée | |
Polypropylène | |
250 ml | |
Pour les liquides agressifs |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Non | |
0,8 kg |