Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Évaporateur rotatif à condenseur en serpentin diagonal
Construit en PTFE et en verre pour fournir un évaporateur rotatif à condenseur en serpentin diagonal chimiquement inerte Stuart™, comprenant un joint hermétique en PTFE imprégné de graphite durable.
Marque: Cole-Parmer™ RE302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Condenseur en serpentin diagonal idéal pour les étalons de distillations.
- Intègre un condenseur efficace avec un système de flacons rotatifs.
- Transfère continuellement une fine couche de liquide sur toute la surface interne pendant la rotation afin de créer une grande surface
- Le système rotatif est équipé d’un joint spécial qui permet de placer l’appareil sous vide et de réduire le point d’ébullition des solvants et d’éliminer la phase de vapeur.
- Livré avec un système de dépression facile à utiliser et un système d’alimentation continue, qui permet de prélever davantage de solvant du ballon florentin rotatif sans avoir à interrompre l’opération.
- Le montage en verre RE300 est constitué des éléments suivants :
condenseur en serpentin diagonal, tube à vapeur pour condenseur en diagonale, flacon récepteur de 1000 ml, ballon florentin de 1000 ml, tube d’alimentation avec robinet d’arrêt, joint hermétique, clip de joint conique, clip de joint sphérique.
Condenseur en serpentin diagonal, tube à vapeur pour condenseur en diagonale, flacon récepteur de 1000 ml, ballon florentin de 1000 ml, tube d’alimentation avec robinet d’arrêt, joint hermétique, clip de joint conique, clip de joint sphérique.
Spécification
20 à 190 tr/min | |
Induction sans étincelles | |
Glace sèche | |
385 x 335 x 470 sur 610 mm |
Température ambiante de 80deg;C lors de l’utilisation d’une verrerie revêtue de plastique | |
230 V, 50/60 Hz, 50 W | |
Flacon récepteur et flacon d’évaporation, 1000 ml | |
RE302 |