Learn More
Malonate de di-tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 541-16-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00008810 |
Clé InChI | CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate |
CID PubChem | 68324 |
Nom IUPAC | Propionate de ditert butyle |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10700482
|
Thermo Scientific Acros
406620100 |
10 g |
51.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10764204
|
Thermo Scientific Acros
406620500 |
50 g |
175.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
541-16-2 | |
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N | |
68324 | |
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
MFCD00008810 | |
di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate | |
Propionate de ditert butyle |
Spécification
Di-tert-butyl malonate | |
-7°C | |
0.9660g/mL | |
88°C | |
97.5% min. (GC) | |
C11H20O4 | |
1.4175 to 1.4195 | |
02, III, 1621 | |
15, 3041 | |
di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate | |
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C | |
216.28 | |
216.28 | |
Liquide |
541-16-2 | |
Incolore à jaune | |
110°C to 111°C (22.0 mmHg) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
CH2(CO2C(CH3)3)2 | |
MFCD00008810 | |
01,210 | |
0.966 | |
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N | |
Propionate de ditert butyle | |
68324 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-769-6
RUO – Research Use Only