Learn More
Tétraborate de di-sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10192540
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Tétraborate de disodium decahydraté, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Numéro MDL 149193
Spécification
Point de fusion 75°C
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Poids de la formule 381.36g/mol
Conditionnement Récipient en plastique