Learn More
Hydrogéno-orthophosphate de di-sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
62.45€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10028-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H5Na2O6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.99 |
Numéro MDL | MFCD00149182 |
Clé InChI | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
CID PubChem | 6451167 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium dihydraté |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10122880
|
Fisher Chemical
S/4440/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
62.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756301
|
Fisher Chemical
S/4440/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
103.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316440
|
Fisher Chemical
S/4440/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
293.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
10028-24-7 | |
177.99 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
6451167 | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
hydrogénophosphate de disodium dihydraté |
Spécification
243°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149182 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
hydrogénophosphate de disodium dihydraté | |
6451167 |
10028-24-7 | |
8.7 to 9.4 | |
H5Na2O6P | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
177.99 | |
177.99g/mol |