Learn More
Hydrogéno-orthophosphate de di-sodium dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10132830
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Hydrogénoorthophosphate disodique dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, emballage :Récipient de poudre en plastique, CAS :10028-24-7, blanc, point de fusion :243,0°C, formule moléculaire :H5Na2O6P, poids moléculaire :177,987, pH :8,7 à 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Point de fusion 243°C
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.4
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 177.99g/mol
Conditionnement Récipient en plastique