Learn More
Di-sec-butoxyaluminoxytriéthoxysilane, Thermo Scientific Chemicals
52.40€ - 855.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68959-06-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H33AlO6Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 352.48 |
Numéro MDL | MFCD00053771 |
Clé InChI | MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane |
CID PubChem | 16684138 |
Nom IUPAC | bis(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.09 |
10 g |
52.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.18 |
50 g |
223.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041210.30 |
250 g |
855.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane is used as Sol-gel intermediate for aluminum silicates. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68959-06-8 | |
352.48 | |
MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N | |
16684138 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC |
C14H33AlO6Si | |
MFCD00053771 | |
di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane | |
bis(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate |
Spécification
>200°C | |
68959-06-8 | |
Liquide | |
MFCD00053771 | |
46°C (115°F) | |
Hydrolyzes with water. | |
CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC | |
352.48 | |
352.48 | |
1.00 g/mL |
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane | |
Incolore | |
C14H33AlO6Si | |
UN1993 | |
di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane | |
MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N | |
bis(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate | |
16684138 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 273-392-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only