Learn More
Orthophosphate d’hydrogène dipotassique anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
123.00€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HK2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.17 |
Numéro MDL | 11383 |
Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
CID PubChem | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10375760
|
Fisher Chemical
P/5245/53 |
500 g |
123.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10142300
|
Fisher Chemical
P/5245/60 |
1 kg |
264.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7758-11-4 | |
174.17 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
HK2O4P | |
11383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Spécification
340°C | |
Blanc | |
Solide | |
11383 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18g/mol |
7758-11-4 | |
8.5 to 9.6 | |
HK2O4P | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.17 | |
CHEBI:32031 | |
Récipient de poudre en plastique |