Learn More
Acide di-p-toluoyl-L-tartarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.60€ - 371.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32634-66-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H18O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.36 |
Numéro MDL | MFCD00064440 |
Clé InChI | CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N |
Synonyme | 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r |
CID PubChem | 12297760 |
Nom IUPAC | (2R,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butanedioic acid |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.06 |
5 g |
34.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.14 |
25 g |
96.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11446126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22972.22 |
100 g |
371.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32634-66-5 | |
386.36 | |
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N | |
12297760 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O |
C20H18O8 | |
MFCD00064440 | |
2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r | |
(2R,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butanedioic acid |
Spécification
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid | |
166°C à 171°C | |
MFCD00064440 | |
2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O | |
386.36 | |
386.36 | |
−139° (c = 1 dans l’éthanol) |
32634-66-5 | |
C20H18O8 | |
2022481 | |
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N | |
(2R,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butanedioic acid | |
12297760 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 251-131-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche