Learn More
Di-n-octyldichlorotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
63.60€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3542-36-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 418.07 |
Numéro MDL | MFCD00018091 |
Clé InChI | DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid |
CID PubChem | 77080 |
Nom IUPAC | Dichloro(dioctyl)stannane |
SMILES | Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.06 |
5 g |
63.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.14 |
25 g |
200.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Di-n-octyldichlorotin compounds are used as intermediates in the production of other organotin chemicals. Metatin and Acima. These products are also used as catalysts or industrial intermediates in the production of polyurethanes, silicone resins, synthetic lubricants, and MS polymer sealants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3542-36-7 | |
418.07 | |
DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N | |
77080 | |
Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC |
C16H36Cl2Sn | |
MFCD00018091 | |
dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid | |
Dichloro(dioctyl)stannane |
Spécification
Di-n-octyldichlorotin | |
44°C to 48°C | |
C16H36Cl2Sn | |
UN3261 | |
dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid | |
DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N | |
Dichloro(dioctyl)stannane | |
77080 | |
95% |
3542-36-7 | |
175°C (1 mmHg) | |
MFCD00018091 | |
Moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC | |
418.07 | |
416.04 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-583-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7247000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante