Learn More
Di-n-octylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
31.20€ - 73.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1120-48-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H35N |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.463 |
Numéro MDL | MFCD00009557 |
Clé InChI | LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine |
CID PubChem | 3094 |
Nom IUPAC | N-octyloctan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCNCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18017.14 |
25 g |
31.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18017.22 |
100 g |
73.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa di-n-octylamine peut être utilisée comme intermédiaire pour la préparation d’agent antistatique, d’adoucisseur, de surfactant et elle est également utilisée comme agent d’extraction de métaux et comme solvant amine. En outre, elle peut être utilisée pour obtenir l’octanal.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Identifiants chimiques
1120-48-5 | |
241.463 | |
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N | |
3094 | |
CCCCCCCCNCCCCCCCC |
C16H35N | |
MFCD00009557 | |
dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine | |
N-octyloctan-1-amine |
Spécification
Di-n-octylamine | |
13°C to 15°C | |
297°C to 298°C | |
Amine-like | |
[CH3(CH2)7]2NH | |
MFCD00009557 | |
1748376 | |
Immiscible in water. | |
CCCCCCCCNCCCCCCCC | |
241.463 | |
241.46 |
1120-48-5 | |
0.799 | |
142°C (287°F) | |
C16H35N | |
1.4432 | |
UN2735 | |
dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine | |
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N | |
N-octyloctan-1-amine | |
3094 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-311-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only