Learn More
Di-n-hexylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143-16-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27N |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.355 |
Numéro MDL | MFCD00009521 |
Clé InChI | PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine |
CID PubChem | 8920 |
Nom IUPAC | N-hexylhexan-1-amine |
SMILES | CCCCCCNCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312466
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06326.AE |
100 mL |
44.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322466
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06326.AP |
500 mL |
121.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-n-hexylamine is used in organic synthesis and involved in the preparation of succinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa di-n-hexylamine est utilisée dans la synthèse organique et participe à la préparation de l’acide succinique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Identifiants chimiques
143-16-8 | |
185.355 | |
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N | |
8920 | |
CCCCCCNCCCCCC |
C12H27N | |
MFCD00009521 | |
dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine | |
N-hexylhexan-1-amine |
Spécification
Di-n-hexylamine | |
3°C | |
236°C | |
C12H27N | |
MFCD00009521 | |
1738519 | |
Miscible with water. | |
CCCCCCNCCCCCC | |
185.355 | |
185.36 |
143-16-8 | |
0.79 | |
104°C (219°F) | |
1.4335 | |
UN2927 | |
dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine | |
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N | |
N-hexylhexan-1-amine | |
8920 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H330-H314-H318-H302
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P285-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P363-P501c
H301-H310+H330-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES TOXIQUES, CORROSIFS, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-588-4
missing translation for 'rtecsNumber' : IH6600000
missing translation for 'tsca' : Oui
RUO – Research Use Only