Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363546
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 248.941
Numéro MDL MFCD00001992
Clé InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CID PubChem 61221
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin oxide
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnO
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 4126243
Poids de la formule 248.94
Pourcentage de pureté 98%