Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, Thermo Scientific Chemicals
28.94€ - 184.92€
Identifiants chimiques
CAS | 818-08-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.941 |
Numéro MDL | MFCD00001992 |
Clé InChI | JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin |
CID PubChem | 61221 |
Nom IUPAC | dibutyl(oxo)étain |
SMILES | CCCC[Sn](=O)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014117.18 |
50 g |
28.94€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014117.30 |
250 g | N/A | ||||||
11377717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014117.A1 |
1 kg |
184.92€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
818-08-6 | |
248.941 | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
61221 | |
CCCC[Sn](=O)CCCC |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
dibutyl(oxo)étain |
Spécification
Di-n-butyltin oxide | |
>300°C | |
1.58 g/mL | |
C8H18OSn | |
MFCD00001992 | |
4126243 | |
Soluble in water 4.0g/L @ 20°C. | |
CCCC[Sn](=O)CCCC | |
248.941 | |
248.92 |
818-08-6 | |
Blanc | |
Odorless | |
[CH3(CH2)3]2SnO | |
UN3146 | |
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin | |
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N | |
dibutyl(oxo)étain | |
61221 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H319
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P307+P311-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H318-H341-H360-H370-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-449-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only