Learn More
Dichlorure de di-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Intermédiaire d’organotine
28.44€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS | 683-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.842 |
Numéro MDL | MFCD00000518 |
Clé InChI | RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride |
CID PubChem | 12688 |
Nom IUPAC | Dibutyle(dichloro)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014116.09 |
10 g | N/A | ||||||
11357717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014116.18 |
50 g |
28.44€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014116.30 |
250 g |
78.89€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014116.A1 |
1 kg |
232.16€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
683-18-1 | |
303.842 | |
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L | |
12688 | |
CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl |
C8H18Cl2Sn | |
MFCD00000518 | |
dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride | |
Dibutyle(dichloro)stannane |
Spécification
Di-n-butyltin dichloride | |
39°C to 41°C | |
1.36 g/mL | |
168°C (334°F) | |
C8H18Cl2Sn | |
1.4991 | |
UN2928 | |
dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride | |
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L | |
Dibutyle(dichloro)stannane | |
12688 | |
96% |
683-18-1 | |
Blanc | |
135°C (10 mmHg) | |
Acrid | |
[CH3(CH2)3]2SnCl2 | |
MFCD00000518 | |
Moisture sensitive | |
Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol. | |
CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl | |
303.842 | |
303.83 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H360-H372-H341-H314-H312
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H312-H314-H330-H341-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, CORROSIVES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-670-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only