Learn More
Diacétate de di-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Comme stabilisateur dans les composés organiques chlorés et comme catalyseur pour les réactions de condensation
50.65€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 1067-33-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 353.05 |
Numéro MDL | MFCD00008697 |
Clé InChI | LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Diacetoxydi-n-butyltin |
SMILES | CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.18 |
50 g |
50.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.30 |
250 g |
114.57€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018595.A1 |
1 kg |
331.65€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions.Di-n-butyltin diacetate is used as a stabilizer for polyvinyl chloride. It acts as a catalyst for the preparation of silicone and urethane foams. Further, it is used as a curing agent for silicone elastomers. In addition to this, it is used as a precursor for thin-film tin(IV) oxide gas sensing materials by laser-assisted chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1067-33-0 | |
353.05 | |
LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N | |
CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC |
C12H26O4Sn | |
MFCD00008697 | |
Diacetoxydi-n-butyltin |
Spécification
Di-n-butyltin diacetate | |
12°C | |
1.32 g/mL | |
143°C (290°F) | |
C12H26O4Sn | |
1.47 | |
UN2788 | |
Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents. | |
CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC | |
351.01 | |
Liquide |
1067-33-0 | |
Incolore à jaune | |
142°C to 145°C (10 mmHg) | |
Acidic | |
[OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2 | |
MFCD00008697 | |
Diacetoxydi-n-butyltin | |
LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N | |
353.05 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H315-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-928-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WH6880000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante