Learn More
Di-n-butyltine bis(2-éthylhexanoate), Thermo Scientific Chemicals
34.40€ - 296.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2781-10-4 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00015261 |
CID PubChem | 76044 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071126.06 |
5 g |
34.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071126.14 |
25 g |
102.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071126.22 |
100 g |
296.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate) is used in silanol condensation reactions for caulk and sealant applications and in the production of silicones. It is also used in one or two component systems which are compatible with aromatic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2781-10-4 | |
MFCD00015261 | |
76044 |
Spécification
Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate) | |
57°C to 59°C | |
220°C (2 mmHg) | |
C22H21NO2S | |
UN3146 | |
Soluble in mineral oil, acetone, xylene | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N | |
363.48 | |
519.34 |
2781-10-4 | |
1.070 g/mL | |
Odorless | |
MFCD00015261 | |
s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine | |
DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N | |
(2 R)-23-amino--tritylsulfanylpropanoïque | |
76044 | |
Grumeaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H310-H361
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H340-H360-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 220-481-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH6714500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only