Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de di-n-butyltine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.13€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS 22673-19-4
Formule moléculaire C18H32O4Sn
Numéro MDL MFCD00077994
Synonyme dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11426786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.18
50 g
26.13€
50g
11436786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.30
250 g
91.05€
250g
11416786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.0B
1000 g
276.38€
1000g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
22673-19-4
C18H32O4Sn
MFCD00077994
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spécification
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
26°C
40°C (104°F)
C18H32O4Sn
UN1992
431.16
22673-19-4
150°C
Weak
MFCD00077994
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H302-H312-H332-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA