Learn More
Di-n-butylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-92-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Numéro MDL | MFCD00009429 |
Clé InChI | JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine |
CID PubChem | 8148 |
Nom IUPAC | N-butylbutanin-1-amine |
SMILES | CCCCNCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10055343
|
Thermo Scientific
390610100 |
10 mL | Flacon en verre |
40.90€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423745
|
Thermo Scientific Acros
390611000 |
100 mL | Flacon en verre |
213.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-92-2 | |
129.24 | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
8148 | |
CCCCNCCCC |
C8H19N | |
MFCD00009429 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
N-butylbutanin-1-amine |
Spécification
Di-n-butylamine | |
-62.0°C | |
0.7600g/mL | |
39°C | |
[CH3(CH2)3]2NH | |
MFCD00009429 | |
15, 3037 | |
dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine | |
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N | |
N-butylbutanin-1-amine | |
129.24 | |
0.9 mPa.s (20°C) | |
≥99% (GC) | |
Poudre de fluage sans cristallin |
111-92-2 | |
Blanc | |
159.0°C | |
C8H19N | |
1.4160 to 1.4180 | |
0.0005% max. | |
0.76 | |
Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons | |
CCCCNCCCC | |
99 (c=0.01M water, 254nm) min. | |
8148 | |
129.24 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-921-8
RUO – Research Use Only