Learn More
Di-n-butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935171
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Di-n-butylamine, 99 %, C8H19N, numéro CAS-111-92-2, di-normal-butylamine, n-dibutylamine, n-butyl-1-butanamine, di-n-butyl amine, dibutilamina, dibutylamine, dibutyl amine, di-n-butylamine, dibutyl-amine, 1-butanamine, n-butyl, 2,5 L, 98,5 % min (GC), 04, 157, 159,0°C, non désigné, 0,7600 g/ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-92-2
Numéro MDL MFCD00009429
Clé InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
CID PubChem 8148
Nom IUPAC N-butylbutanin-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylamine
Point de fusion -62.0°C
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C8H19N
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2NH
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 10 L
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Merck Index 15, 3037
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Viscosité 0.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.