Learn More
Dibutyle oxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.14€ - 98.49€
Identifiants chimiques
CAS | 142-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.23 |
Numéro MDL | MFCD00009461 |
Clé InChI | DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether |
CID PubChem | 8909 |
Nom IUPAC | 1-butoxybutane |
SMILES | CCCCOCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16305.AP |
500 mL |
28.14€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16305.0F |
2500 mL |
98.49€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Di-n-butyl ether is used as a solvent for Grignard, Witting and alkyl lithium reactions. It is also used as a solvent for oils and fats and some natural and synthetic resins. It is considered as a replacement for terathydofuran in organic synthesis due to its less water and peroxide and high boiling point. In the pharmaceutical industry, it is used in the manufacturing process of active pharmaceutical ingredient such as procarbazine and cefaclor. In addition to this, it is used as an important solvent for the application of the coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éther de di-n-butyle est utilisé comme solvant pour les réactions de Grignard, de Witting et d’alkyl-lithium. Il est également utilisé comme solvant pour les huiles et les graisses et certaines résines naturelles et synthétiques. Il est considéré comme un remplacement du terathydofurane en synthèse organique en raison de son eau et de son peroxyde moindres et de son point d’ébullition élevé. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans le procédé de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la procarbazine et le céfaclor. De plus, il est utilisé comme solvant important pour l’application du revêtement.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et de l’acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
Identifiants chimiques
142-96-1 | |
130.23 | |
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N | |
8909 | |
CCCCOCCCC |
C8H18O | |
MFCD00009461 | |
di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether | |
1-butoxybutane |
Spécification
Di-n-butyl ether | |
142-96-1 | |
141°C to 143°C | |
1.399 | |
MFCD00009461 | |
1732752 | |
di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether | |
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N | |
1-butoxybutane | |
8909 | |
99% |
-95°C | |
0.764 | |
25°C (77°F) | |
C8H18O | |
UN1149 | |
14,1569 | |
Miscible with alcohol,ether and acetone. Immiscible with water. | |
CCCCOCCCC | |
130.23 | |
130.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ÉTHERS DIBUTYLIQUES
missing translation for 'einecsNumber' : 205-575-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EK5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Di-n-butyl ether
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Di-n-butyl ether