missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-2-thiényl cétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.70€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 704-38-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6OS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.266 |
Numéro MDL | MFCD00052096 |
Clé InChI | GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone |
CID PubChem | 69713 |
Nom IUPAC | dithiophène-2-ylméthanone |
SMILES | C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439952
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12062.03 |
1 g |
64.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449952
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12062.06 |
5 g |
202.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459952
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12062.14 |
25 g |
665.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
704-38-1 | |
194.266 | |
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N | |
69713 | |
C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2 |
C9H6OS2 | |
MFCD00052096 | |
bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone | |
dithiophène-2-ylméthanone |
Spécification
Di-2-thienyl ketone | |
87°C to 90°C | |
MFCD00052096 | |
bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone | |
C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2 | |
194.266 | |
194.28 |
704-38-1 | |
C9H6OS2 | |
129168 | |
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N | |
dithiophène-2-ylméthanone | |
69713 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche