Learn More
Di-2-éthylhexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277640
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-20-7
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Numéro MDL MFCD00009489
Clé InChI SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
CID PubChem 7791
Nom IUPAC 2-éthyl-N-(2-éthylhexyl)hexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-2-ethylhexylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 281.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2)2NH
Indice de réfraction 1.4415 to 1.4435
Quantité 1 L
Beilstein 04,388
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.2g/L (20 c) in water. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosité 3.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-2-ethylhexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.