Learn More
Dextrose, anhydre, USP, J.T.Baker™
Code produit. 15507944
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextrose
Note relative au nom Anhydrous
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 1.54kg
Poids de la formule 180.16
Qualité USP