Learn More
Dextrose, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Poly Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dextrose |
Note relative au nom | Anhydrous |
CAS | 50-99-7 |
Conditionnement | Poly Bottle |
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Quantité | 500 g |
Gravité spécifique | 1L = 1.54kg |
Synonyme | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
Clé InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |