Learn More
Dextrane (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
Code produit. 10409313
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Le dextran peut être utilisé avec le polyéthylèneglycol dans certaines conditions dans le fractionnement des protéines, des cellules, des particules virales et d’autres macromolécules. Le dextran au pH neutre peut être autoclavé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran
Couleur Blanc
CAS 9004-54-0
Forme physique Solide
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Numéro MDL MFCD00130935
Merck Index 15, 2950
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Quantité 100 g
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
CID PubChem 4125253
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage 1% max.
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dextran